Learn More
Tocris Bioscience™ SU 5402
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30001394 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30001394 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3300/1
Potent FGFR and VEGFR inhibitor
Potent and selective vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) and fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitor (IC50 values are 0.02, 0.03, 0.51 and > 100 μM at VEGFR2, FGFR1, PDGFRβ and EGFR respectively). Inhibits embryonic left-right determination and exhibits potent anticancer activity in vitro and in vivo. Also attenuates integrin β4-induced differentiation of neural stem cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SU 5402
CAS 215543-92-3
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C17H16N2O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.32
Pureza >95%
Peso molecular 296.326