Learn More
SU 5402, MedChemExpress
Código de producto. 16493948
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493948 10 mg 10 miligramos
16484966 100 mg 100 miligramos
16476667 5 mg 5 miligramos
16450307 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493948 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10407
MedChemExpress SU 5402 is a potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 20 nM, 30 nM, and 510 nM for VEGFR2, FGFR1, and PDGFRβ, respectively.
SU 5402 is a potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 20 nM, 30 nM, and 510 nM for VEGFR2, FGFR1, and PDGFRβ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SU 5402
Forma física Solid
CAS 215543-92-3
Color Marrón
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (101.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(CCC1=C(NC=C1C)/C=C2C(NC3=C\2C=CC=C3)=O)O
Peso molecular (g/mol) 296.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.32
Porcentaje de pureza 96.71%