Learn More
SU-5402 Éster etílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 210644-65-8 |
| Fórmula molecular | C19H20N2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | SU-5402 Ethyl Ester, 2-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-3-24-18(22)9-8-13-12(2)11-20-17(13)10-15-14-6-4-5-7-16(14)21-19(15)23/h4-7,10-11,20H,3,8-9H2,1-2H3,(H,21,23)/b15-10- |
| SMILES | CCOC(=O)CCc1c(C)c[nH]c1\C=C\2/C(=O)Nc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 3-[4-metil-2-[(Z)-(2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metil]-1H-pirrol-3-il]propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 324.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.1474 |