Learn More
R&D Systems™ SU 16f
Código de producto. 18084512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18084512 50 mg 50 miligramos
18054322 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084512 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3304/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00€
    1225.35€ / 50 miligramos
    Ahorro 74.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective PDGFRβ inhibitor
Potent and selective platelet-derived growth factor receptor β (PDGFRβ) inhibitor (IC50 = 10 nM) that displays > 14-fold, > 229-fold and > 10000-fold selectivity over VEGFR2, FGFR1 and EGFR respectively. Inhibits proliferation of HUVEC and NIH3T3 cells in vitro (IC50 = 0.11 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 251356-45-3
Fórmula molecular C24H22N2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SU 16f
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.44
Pureza >98%
Peso molecular 386.451