Learn More
Tocris Bioscience™ SU 16f
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18054322 10 mg 10 miligramos
18084512 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054322 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3304/10
Potent and selective PDGFRβ inhibitor
Potent and selective platelet-derived growth factor receptor β (PDGFRβ) inhibitor (IC50 = 10 nM) that displays > 14-fold, > 229-fold and > 10000-fold selectivity over VEGFR2, FGFR1 and EGFR respectively. Inhibits proliferation of HUVEC and NIH3T3 cells in vitro (IC50 = 0.11 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 251356-45-3
Fórmula molecular C24H22N2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SU 16f
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.44
Pureza >98%
Peso molecular 386.451