Learn More
Brannan™ Termómetro de pared de estireno
Código de producto. 13152201
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
13152201 De -20 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 13152201 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 14/433/3
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El termómetro de pared de estireno Brennan™es grande y tiene números en negrita. Es adecuado tanto para interiores como para exteriores.
  • Grande (380 mm)
  • Termómetro de pared
  • Números en negrita
  • Uso en interiores o exteriores
  • Escalas Celsius y Fahrenheit
Especificaciones
Material Estireno
Peso (métrico) 74 g
Tipo de producto Termómetro de pared
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) -20 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C
Exactitud ±1.0 °C