Learn More
Estireno (estabilizado con 4-tert-butilcatecol), TRC
Código de producto. 30138583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138583 25 g 25 g
30137322 5 g 5 g
30040834 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68779025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-42-5
Fórmula molecular C8 H8
Peso molecular (g/mol) 104.15
Sinónimo Styrene, Benzene, ethenyl-, Styrene (8CI), Ethenylbenzene, BYX 6, Cinnamene, EM 50, Maomin SM, NSC 62785, Phenethylene, Phenylethene, Phenylethylene, S 0095, STC, Styrol, Styrole, Styrolene, Styrolution PS 124N, Styropol SO, TTB 7302, Vinylbenzene, Vinylbenzol
Nombre IUPAC estireno
SMILES C=Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Styrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0626
Porcentaje de pureza >95%