Learn More
Estireno, puro, estabilizado con 10-15 ppm terc-Butilcatecol, Fisher Chemical
Código de producto. 11428862 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
25 LT
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11428862 250 mL Frasco de vidrio ámbar 250 ml
10457460 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10234450 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
12628655 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11428862 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8480/07
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 100-42-5
Fórmula molecular C8H8
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00008612,MFCD00084450
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Nombre IUPAC estireno
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de fusión -31°C
Color Incolora
Punto de ebullición 145°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mL
Densidad del vapor 1.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Styrene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene, 4-tert-Butyl catechol