Learn More
Óxido de (+/-)-estireno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312067 100 g 100 g
11322067 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11312067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07821.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 96-09-3 | C8H8O | 120.151 g/mol
Styrene oxide is used as an intermediate in medicine and perfume.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de estireno se utiliza como intermedio en medicina y en perfumes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-09-3
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.151
Número MDL MFCD00005121
Clave InChI AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
PubChem CID 7276
ChEBI CHEBI:17907
Nombre IUPAC 2-feniloxirano
SMILES C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Styrene oxide
Punto de fusión -37°C
Densidad 1.053
Punto de ebullición 193°C to 196°C
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 108582
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza ≥98%