Learn More
Estireno D8 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Styrene D8 |
| CAS | 19361-62-7 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C8 2H8 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Styrene D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]C(=C([2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioetenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 112.2 |
| Mostrar más |