Learn More
Estireno d8, 98 % (isotópico), estabilizado con 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395887 1 g 1 g
11305897 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11395887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043667.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 19361-62-7 | C8H8 | 112.201 g/mol
Styrene-d{8} is used in Organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19361-62-7
Fórmula molecular C8H8
Peso molecular (g/mol) 112.201
Número MDL MFCD00044231
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N
Sinónimo styrene-d8, 2h8 styrene, perdeuteriostyrene, benzene-d5, ethenyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,2,2-trideuterioethenyl benzene, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethenyl-1,2,2-d3, styrene d8, phenethylene-d8, phenylethene-d8, vinylbenzene-d8
PubChem CID 88025
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioetenil)benceno
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Styrene-d8
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Stabilized with 4-tert-butylcatechol, Isotopic
Densidad 0.979 g/mL
Temperatura de inflamación 31 °C (88 °F)
Envase Ampolla
Índice de refracción 1,5445
Sensibilidad Sensible al aire
Cantidad 1 g
Punto de ebullición De 50 °C a 51 °C (25 mmHg)
Fórmula lineal C6D5CD=CD2
Número UN UN2055
Beilstein 2327045
Información de solubilidad It is soluble in water 0.24g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.2
Porcentaje de pureza 98%