Learn More
Estireno-a-d1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Styrene-alpha-d1 |
| CAS | 1193-80-2 |
| Fórmula molecular | C8 2H H7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzene','ethenyl-1-d-, Styrene-α-d (6CI,7CI,8CI), Ethenyl-1-dbenzene, Styrene-α-d1, α-Deuteriostyrene, α-Deuterostyrene, Styrene-α-D1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i2D |
| SMILES | [2H]C(=C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-deuterioetenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 105.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.0689 |