Learn More
Estireno, 99 %, estable con 10-15 ppm de 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463960 100 mL 100 ml
11408397 500 mL 500 ml
11418397 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463960 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18481.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104.15 g/mol
Styrene is used in the preparation of polystyrene which finds application in rigid foodservice containers, automobile body panels, wind turbine parts, boats, compact disc (CD) cases, envelope windows and many other products. Other uses include refrigerator liners, medical devices and small household appliances. It is used as a precursor for the preparation of styrene-butadiene rubber, styrene-butadiene latex, styrene-isoprene-styrene (SIS), styrene-divinylbenzene (S-DVB) and styrene-acrylonitrile resin (SAN), which are used in rubber, plastic, insulation, fiberglass, pipes, automobile and boat parts, food containers and carpet backing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El estireno se utiliza en la preparación de poliestireno, que se usa en recipientes rígidos para alimentos, paneles de carrocería de automóviles, partes de turbinas eólicas, barcos, cajas de discos compactos (CD), ventanas de los sobres y muchos otros productos. Otros de sus usos se producen en revestimientos para refrigeradores, dispositivos médicos y pequeños electrodomésticos. Se utiliza como precursor para la preparación del caucho de butadieno-estireno, látex de butadieno-estireno, estireno-isopreno-estireno (SIS), estireno-divinilbenceno (S-DVB) y resina de estireno-acrilonitrilo (SAN), que se utilizan en piezas de caucho, plástico, aislamiento, fibra de vidrio, tuberías, automóviles y barcos, recipientes de alimentos y parte posterior de las alfombras.
Solubilidad
Miscible con disulfuro de carbono, éter, metanol, benceno, tolueno, etanol, n-heptano, tetracloruro de carbono y acetona. No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes y cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-42-5
Fórmula molecular C8H8
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00008612,MFCD00084450
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Styrene
Nombre de nota stabilized with 10 to 15ppm 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión -31°C
Densidad 0.906
pH Neutral
Punto de ebullición 145°C to 146°C
Temperatura de inflamación 31°C (88°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.546
Cantidad 100 mL
Número UN UN2055
Beilstein 1071236
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8860
Información de solubilidad Miscible with carbon disulfide,ether,methanol,benzene,toluene,ethanol,n-heptane,carbon tetrachloride and acetone. Immiscible with water.
Nombre IUPAC estireno
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Styrene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene