Learn More
Sal sódica de ácido estireno-4-sulfónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388828 250 g 250 g
11378828 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041690.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2695-37-6 | C8H7NaO3S | 206.19 g/mol
Styrene-4-sulfonic acid sodium salt is grafted on poly(ethersulfone) membrane to determine the fractionation of proteins with similar molecular weights. It is used as sodium based ion exchange membranes for membrane capacitive deionization (MCDI) for synthesis. It is used in the study of copolymerization characteristics of sodium styrenesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2695-37-6
Fórmula molecular C8H7NaO3S
Peso molecular (g/mol) 206.19
Número MDL MFCD00013379 MFCD00084449
Clave InChI XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 4-vinylbenzenesulfonate, sodium p-styrenesulfonate, sodium 4-styrenesulfonate, sodium p-styrene sulfonate, unii-0kp0v3og5g, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, poly sodium 4-vinylbenzenesulfonate, 0kp0v3og5g, sodium 4-ethenylbenzenesulfonate, p-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3571582
Nombre IUPAC sodio; 4-etenilbencenosulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Styrene-4-sulfonic acid sodium salt
Color Blanco
Cantidad 250 g
Beilstein 3575931
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.19
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-ethenylbenzenesulphonic acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-ethenylbenzenesulphonic acid sodium salt