Learn More
Hidrato de sal sódica de ácido estireno-4-sulfónico, tecnología. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382567 25 g 25 g
11372567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11382567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11685.14
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 2695-37-6 | C8H7NaO3S | 206.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2695-37-6
Fórmula molecular C8H7NaO3S
Peso molecular (g/mol) 206.19
Número MDL MFCD00013379 MFCD00084449
Clave InChI XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 4-vinylbenzenesulfonate, sodium p-styrenesulfonate, sodium 4-styrenesulfonate, sodium p-styrene sulfonate, unii-0kp0v3og5g, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, poly sodium 4-vinylbenzenesulfonate, 0kp0v3og5g, sodium 4-ethenylbenzenesulfonate, p-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3571582
Nombre IUPAC sodio; 4-etenilbencenosulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Styrene-4-sulfonic acid sodium salt hydrate
Punto de fusión >320°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3575931
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.20 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.