Learn More
Estireno 2000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322072 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322072 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010506ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Styrene
CAS 100-42-5
Nombres de analitos o componentes Styrene
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C8 H8
Concentración 2000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Styrene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
SMILES C=Cc1ccccc1
Nombre IUPAC estireno
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 104.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 104,0626 g/mol