Learn More
Estireno-2,3,4,5,6-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Styrene D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 5161-29-5 |
| Fórmula molecular | C8 2H5 H3 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethenyl-, Benzene-d5, ethenyl- (9 CI), Styrene-2,3,4,5,6-d5 (7 CI,8 CI), 6-Ethenylbenzene-1,2,3,4,5-d5, 2,3,4,5,6-Pentadeuteriostyrene, Styrene (ring-D5), Styrene D5, Styrene D5 (phenyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7 H,1H2/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C=C)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-etenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 109.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.094 g/mol |
| Mostrar más |