Learn More
AMPri Guantes negros de nitrilo estilo
Descripción
- Fabricante: AMPri
- Guantes de cirujano de nitrilo premium de la marca Style by AMPri
- Los guantes están hechos de nitrilo
- Este objeto es sin polvo
- Recubrimiento: clorado por dentro
- Estos guantes de examen de nitrilo no tienen longitud extra (longitud: 240 mm)
- Guantes de un solo uso de nitrilo negro
- Ajuste: ambidiestro
- Calidad premium fiable
- Producto desechable convencional
- Clase de dispositivos médicos: MD clase I
- Esterilidad: no estéril
- Estándares cumplidos: EN 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 y EN 455-4
- Guantes de nitrilo con protección química tipo b
- Los guantes de cirujano nitrilo son adecuados para alimentos alcohólicos, ácidos, secos y acuosos
- Protección contra microorganismos: virus, bacterias y hongos
- Guantes de nitrilo para uso en gobiernos, educación, odontología, industria, servicios relacionados con el cuerpo, hospitales, restauración y otros servicios médicos.
- AQL 1,5
Especificaciones
Especificaciones
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Industrial, bacteriológico |
| AQL | 1.5 |
| Color | Negro |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 4 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Mostrar más |