missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STX5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 13259648
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13259648 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13259648 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA522359

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA5-22359 targets Syntaxin 5 in ICC, IF, IHC (P), and WB applications and shows reactivity with Human and rat samples. The PA5-22359 immunogen is a recombit fragment corresponding to a region within amino acids 51 and 307 of syntaxin 5 (Uniprot IDNo.Q13190). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial. For short-term storage (1-2 weeks), product can be stored at 4°C. For long-term storage, aliquot and store product at -20° C or below, avioiding multiple freeze-thaw cycles.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STX5
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.01 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica STX5
N.º de referencia del gen Q13190, Q08851
Alias de gen SED5, STX5A, syntaxin 5A, syntaxin-5
Símbolos de los genes STX5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombit fragment corresponding to a region within amino acids 51 and 307 of Syntaxin 5 (Uniprot IDNo.Q13190)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 65134, 6811
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.