Learn More
Invitrogen™ STX5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15759520 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15759520 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15759520 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA551565
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: QIAQLQDFVR AKGSQSGRHL QTHSNTIVVS LQSKLASMSN DFKSVLEVRT ENLKQQRSRR EQFSRAPVSA LPLAPNHLGG GAVVLGAESH ASKDVAIDMM DSRTSQQLQL IDEQDSYIQS RADTMQNIES TIVELGSIFQ QLAHMV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 95%.
Mediates endoplasmic reticulum to Golgi transport. Together with p115/USO1 and GM130/GOLGA2, involved in vesicle tethering and fusion at the cis-Golgi membrane to maintain the stacked and inter-connected structure of the Golgi apparatus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno STX5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica STX5
N.º de referencia del gen Q13190
Alias de gen 0610031F24Rik; D19Ertd627e; SED5; Stx5; Stx5a; syntaxin 5; syntaxin 5A; syntaxin-5
Símbolos de los genes STX5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human STX5. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95929).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6811
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG