Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Agitador de placa calefactora modelo UC152D
Description
- Luz de advertencia de calor intermitente, independiente de la red eléctrica.
- Control de temperatura preciso con escala indicadora LED.
- Diseño compacto que ahorra espacio.
- Rango de agitación: 100 a 2000 rpm
- Forma: Cuadrada
- Tamaño: 150 x 150 mm
Specifications
Specifications
| Material de la placa superior | Cerámica de vidrio |
| Tensión | 230 V |
| Incluye | (2) barras de agitación de 25 mm con revestimiento de PTFE, con conexión integrada para una varilla de soporte. |
| Características de seguridad | Indicador parpadeante de superficie caliente, fuente de alimentación independiente |
| Características de la mezcla | Los potentes imanes y el motor proporcionan velocidades de agitación de hasta 2000 rpm y son capaces de mezclar grandes volúmenes. |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz, 550 W |
| Tipo de controlador | Digital |
| Modelo | UC152D |
| Características exclusivas | El indicador que advierte de que la placa está caliente parpadeará siempre que la temperatura de la placa sea superior a 50 °C y funcionará incluso cuando se apague la placa calefactora y esté desconectada del suministro eléctrico. |
| Longitud (imperial) | 10 in |
| Show More |