Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios para Cole-Parmer™ Agitadores serie SH-200 e incubadoras con agitación serie SI-200
Código de producto. 10195704
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Plataforma Mat
Sistema de bandejas
Descripción:
para agitador basculante grande
para agitador basculante pequeño
para agitador orbital grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Descripción unitSize
10195704 Sistema de bandejas para agitador basculante grande cada uno
10227674 Sistema de bandejas para agitador basculante pequeño cada uno
12974025 Plataforma Mat para agitador orbital grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10195704 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5170094
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice el rendimiento de su Cole-Parmer™ agitando incubadoras.
  • Mantenga su incubadora con agitación funcionando correctamente con estos accesorios.
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de bandejas
Material metálica
Longitud (imperial) 16,5 in
Longitud de la plataforma (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 420 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 355 mm
Anchura (imperial) 14,2 in
Anchura de la plataforma (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 360 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 355 mm
Descripción para agitador basculante grande
Para utilizar con (equipo) Basculante giratorio 3D SSL3, basculante SSL4
Incluye 2 bandejas de plataformas, 8 barras