Learn More
Cole-Parmer™ Circulador de inmersión digital de alta estabilidad serie IC-300
Código de producto. 12777929
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
RS-232
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
12777929 RS-232 cada uno
1 options
Código de producto. 12777929 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0126215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2405.00€
    2144.88€ / paquete de 1
    Ahorro 260.12€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
El circulador de inmersión digital de alta estabilidad de la serie IC-300 ofrece un amplio rango de temperatura de -°40 C a +200 °C.
  • Alto ± Estabilidad °de temperatura de 0,005 C
  • Capacidad RS-232 bidireccional
Este circulador de inmersión versátil se puede utilizar de varias maneras. Se utiliza como controlador de temperatura de baño de agua independiente, como bomba para recircular líquido frío desde un enfriador externo o como bomba para proporcionar control de temperatura a un dispositivo externo. El circulador de inmersión calienta con precisión hasta °200 C y controla de forma segura la temperatura del líquido en el baño manteniendo una excelente estabilidad de temperatura. Una interfaz RS-232 bidireccional le permite controlar el baño de forma remota y descargar datos a una computadora para su posterior análisis.
Una pantalla digital, una luz indicadora de sobretemperatura, una bomba de presión y un corte por bajo nivel de líquido hacen que el circulador sea fácil y seguro de usar. Alcance temperaturas inferiores a la temperatura ambiente utilizando el serpentín de enfriamiento 12122-87 conectado a un enfriador externo opcional.
Especificaciones
Intervalo de temperatura De -40 °C a +120 °C
Tipo Baño de circulación de inmersión
Estabilidad de la temperatura ±0.005°C
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tipo de conexión RS-232