Learn More
Cole-Parmer™ Varilla de paleta agitadora
Descripción
- Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (imperial) | 13,8 in |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Tipo | Varilla de palas |
| Material | Acero inoxidable |