Learn More
Cole-Parmer™ Agitador giratorio Stuart™ SSM3
Código de producto. 10034264
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 5 a 70 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
10034264 De 5 a 70 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10034264 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5190026
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona un movimiento giratorio 3D, ideal para la agitación con baja formación de espuma, las extracciones de ADN y procedimientos de coloración y decoloración. Los agitadores de balanceo giratorios Stuart SSM3 optimizan la mezcla de recipientes mediante el desplazamiento del ángulo de inclinación con la mano hasta la posición deseada. La selección digital de velocidad y tiempo facilita la obtención de condiciones exactas y reproducibles.
La unidad proporciona un movimiento giratorio 3D, ideal para la agitación con baja formación de espuma, las extracciones de ADN y procedimientos de coloración y decoloración. El ángulo de inclinación se puede mover a cualquier posición con la mano para optimizar la mezcla de recipientes. La selección digital de velocidad y tiempo facilita la obtención de condiciones exactas y reproducibles. Ambos parámetros se controlan a través de un mando codificador fácil de usar y se muestran en la brillante pantalla LED. El modelo también se suministra con una base antideslizante que contiene recipientes con base plana de manera segura durante la mezcla. Permite la instalación en segundos de un sistema de niveles opcional, sin necesidad de herramientas, lo que triplica el espacio disponible para muestras. Cada nivel se mantiene fijo mediante imanes.
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Control digital de velocidad y temporizador integrado
  • Sistema de niveles opcional disponible para aumentar la capacidad
  • Movimiento giratorio 3D, ideal para la agitación con baja formación de espuma, extracciones de ADN y procedimientos de coloración y decoloración
  • El ángulo de inclinación se puede mover a cualquier posición con la mano para optimizar la mezcla de recipientes
  • La selección digital de velocidad y tiempo facilita la obtención de condiciones exactas y reproducibles
  • Mando de control de codificador fácil de usar y pantalla LED luminosa
  • Se suministra con una base antideslizante que contiene recipientes con base plana de manera segura durante la mezcla
  • Permite la instalación en segundos de un sistema de niveles opcional, sin necesidad de herramientas, que triplica el espacio disponible para muestras y se mantiene fijo de manera firme mediante imanes
Especificaciones
Ángulo de balanceo De 3 a 12°
Capacidad portante (métrico) 3kg
Intervalo de velocidad De 5 a 70 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Vataje 50 W
Frecuencia 50/60Hz
Fondo (métrico) 300mm
Altura (métrico) 165mm
Longitud de la plataforma (métrico) 235mm
Anchura de la plataforma (métrico) 235mm
Modelo SSM3