Learn More
Cole-Parmer™ Serie MP-100 Stuart™ Aparato analógico de punto de fusión
Código de producto. 11436618
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 50 °C a 250 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11436618 De 50 °C a 250 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11436618 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0301361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00€
    837.05€ / paquete de 1
    Ahorro 222.95€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
La serie MP-100 Stuart™ El aparato de punto de fusión analógico con iluminación LED integrada y lente de aumento facilita la visualización.
  • Fácil de usar, coloque —la muestra en el tubo capilar, configure la velocidad de calentamiento y observe si se derrite.
  • Pruebe y visualice tres muestras al mismo tiempo.
  • Calentar a 20 °C/°min. cerca de la temperatura de fusión y luego ajustar a una velocidad de calentamiento más lenta de 1° hasta 10 °C/min.
  • Lea la temperatura con un termómetro sin mercurio lleno de alcohol azul.
  • Tome medidas del punto de fusión de hasta tres muestras a la vez para una mayor eficiencia.
  • Las instrucciones fáciles de seguir están impresas directamente en la unidad.
  • Coloque la muestra en un tubo capilar e insértelo en el bloque de aluminio.
  • Ajuste manualmente la velocidad de calentamiento entre °1 C y °20 C por minuto, hasta un máximo de 250 °C.
  • Reducir la velocidad de calentamiento a medida que se acerca a la temperatura de fusión esperada aumentará la precisión de la lectura.
  • Observe la muestra a través de la lupa hasta que se produzca la fusión y lea la temperatura de fusión en el termómetro.
  • El aparato se suministra con tubos capilares de extremos abiertos.
  • Un extremo debe sellarse con un mechero Bunsen; o comprar tubos capilares opcionales por separado que ya están sellados.
  • Solicite el tapón de enfriamiento de latón opcional para acelerar el enfriamiento cuando se necesitan múltiples ejecuciones.
Especificaciones
Tipo de producto Aparatos de punto de fusión
Tensión 230 V
Vataje 50 W
Exactitud 1 °C
Fondo (métrico) 140 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 x 370 x 110 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 75 W
Altura (imperial) 4,3 in
Altura (métrico) 110 mm
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud (métrico) 140 mm
Modelo SMP11
Cantidad de embalaje 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) 122 °F a 482 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 50 °C a 250 °C
Peso (métrico) 1,7kg
Anchura (imperial) 14,6 in
Anchura (métrico) 370 mm
Frecuencia 50 Hz