Learn More
Cole-Parmer™ Serie SI-200 Stuart Incubadora refrigerada con agitación
Código de producto. 15188334
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 30 a 300 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
15188334 De 30 a 300 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 15188334 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 7952022
Cosechadora Serie SI-200 Stuart Incubadora refrigerada con agitación y enfriador de recirculación para aplicaciones de baja temperatura.
  • Operar a 15 °C °por debajo de la temperatura ambiente (mínimo de 5 °C)— Ideal para aplicaciones de expresión de proteínas basadas en células.
  • La velocidad de agitación controlada por microprocesador garantiza la precisión
  • La circulación forzada de aire asegura una temperatura uniforme dentro de la cámara
  • Ajusta y visualiza fácilmente la temperatura y la velocidad en el digital pantalla
  • La plataforma retráctil exclusiva permite cargar y descargar fácilmente
Estas incubadoras con agitación proporcionan un movimiento de agitación orbital para garantizar una mezcla uniforme al tiempo que promueven el crecimiento bacteriano. Todos los modelos cuentan con un temporizador que puede configurarse desde 1 segundo hasta 9 días. Una vez que el temporizador haya finalizado la cuenta regresiva, sonará una alarma y la acción de agitación se detendrá mientras la incubadora continuará funcionando.
La plataforma retráctil permite un fácil acceso a las muestras en la parte posterior de la incubadora y, al mismo tiempo, se bloquea de forma segura en su lugar durante el funcionamiento. Un sistema de sujeción versátil mantiene frascos de hasta 2 L en su lugar de forma segura. Incorporado USB La conexión y el software dedicado permiten el monitoreo a largo plazo de la temperatura de la incubadora a través de un PC. Solicite el modelo 79520-24 con la documentación IQ/OQ (Calificación de instalación/Calificación operativa) para ayudarlo a cumplir con los requisitos de la agencia reguladora.
Especificaciones
Órbita 16 mm
Intervalo de velocidad De 30 a 300 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Capacidad de tubos 115 L
Tipo de producto Incubador agitador
Intervalo de temperatura (imperial) 140 °F
Frecuencia 50 Hz
Fondo (imperial) 18,25 in
Fondo (métrico) 46.5 cm
Altura (imperial) 15,5 in
Altura (métrico) 39.5 cm
Longitud de la plataforma (imperial) 20,875 in
Longitud de la plataforma (métrico) 52.6 cm
Anchura (imperial) 24,5 in
Anchura de la plataforma (imperial) 15,75 in
Anchura (métrico) 62.3 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 39 cm
Para utilizar con (aplicación) Para cultivo celular
Incluye Bobina de refrigeración
Intervalo del temporizador De 1 s a 9 días
Garantía y oferta de servicio 3 año
Refrigerado Sí