Learn More
Cole-Parmer™ Serie INC-200 Stuart™ Incubadora/agitador de hibridación
Código de producto. 11496558
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Horno de hibridación
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11496558 Horno de hibridación 1 PCS
1 options
Código de producto. 11496558 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3945405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6170.00€
    4522.42€ / paquete de 1
    Ahorro 1647.58€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Serie INC-200 Stuart™ La incubadora/agitadora de hibridación es versátil y —cuenta con movimientos tanto de asador como de balanceo.
  • La circulación de aire forzado combinada con el control por microprocesador da como resultado una excelente uniformidad de temperatura.
  • Puerta basculante para fácil acceso a la cámara.
  • Utilice una incubadora de hibridación cuando sea vital mantener la integridad de la muestra mientras se calienta a la temperatura exacta.
  • La incubadora es ideal para aplicaciones de hibridación de ácidos nucleicos, como transferencias Northern (ARN), transferencias Southern (ADN) y transferencias Western (proteínas).
  • Esta incubadora compacta viene con dos agitadores incorporados.
  • El agitador giratorio tiene una velocidad de rotación de 2 a 10 rpm mientras que el agitador de plataforma tiene una velocidad de balanceo de 5 a 70 oscilaciones/minuto.
  • La suave acción de balanceo es ideal para la etapa de lavado de la mayoría de los procedimientos de hibridación.
  • Las características de seguridad incluyen un sistema de protección contra sobretemperatura y además se corta la energía al motor si este se sobrecalienta o se detiene.
  • El interior de acero inoxidable es fácil de limpiar.
  • La puerta de policarbonato y acrílico ahumado con doble vidrio proporciona protección contra la radiación.
  • Solicite un asador que acepte botellas de 75 mm de diámetro exterior y botellas de hibridación por separado.
  • Las botellas están hechas de vidrio de borosilicato y son esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 l
Tipo Horno de hibridación