Learn More
Cole-Parmer™ Incubadora de aire forzado SI60D Stuart™, 60 l.
Código de producto. 11436628
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11436628 60 l cada uno
1 options
Código de producto. 11436628 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0111008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3930.00€
    3346.96€ / paquete de 1
    Ahorro 583.04€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Luz: Sin iluminación; intervalo de temperatura: De +8 °C por encima de temperatura ambiente a 130 °C
  • Diseñado para facilitar el acceso con panel de puerta frontal con bisagras
  • Cada panel lateral tiene 2 orificios tapados de 10 mm de diámetro para la introducción de gases o cables
  • Visibilidad completa de las muestras
  • Fácil acceso a la cámara de trabajo
  • Elección de control de temperatura analógico o digital
  • Para el modelo analógico SI60, la configuración de la temperatura se realiza mediante un mando calibrado
  • Para el modelo digital SI60D, la configuración de la temperatura se consigue con mayor precisión a través de la pantalla LCD
  • Ambos modelos tienen un interruptor de presión preconfigurado en 37 °C
  • Desconexión de seguridad de temperatura preconfigurada en 72 °C
  • La incubadora se suministra en paquete plano, para montaje en el punto de uso
  • El montaje es sencillo y solo requiere un destornillador
Especificaciones
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 60 l
Iluminación Sin iluminación
Material Acrílico
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +8° hasta 130 °C
Tipo Incubadora estándar
Pantalla LCD
Modelo SI60D
Dimensiones interiores (F x An x Al) 380 x 450 x 380 mm
Anchura (métrico) interior 450 mm
Altura (métrico) 390 mm
Altura (métrico) interior 380 mm
Requisitos eléctricos De 220 a 240 V, 50 Hz
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz