Learn More
Cole-Parmer™ Gradilla de acero inoxidable con baño de agua con agitación Stuart™
Código de producto. 10600394
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
120 tubos de cultivo de 13 mm
143 microtubos de 1,5 ml
25 tubos para centrífuga de 50 ml
30 tubos de cultivo de 26 mm
56 tubos de centrífuga de 15 ml
72 tubos de cultivo de 16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
10600394 72 tubos de cultivo de 16 mm cada uno
10725004 120 tubos de cultivo de 13 mm cada uno
12738988 25 tubos para centrífuga de 50 ml cada uno
10181133 143 microtubos de 1,5 ml cada uno
12728988 30 tubos de cultivo de 26 mm cada uno
12718988 56 tubos de centrífuga de 15 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10600394 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1215296
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00€
    238.64€ / paquete de 1
    Ahorro 43.36€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mejore la versatilidad de su baño de agua Stuart™
  • Elige entre estos accesorios para que tu unidad sea más versátil
  • Diseñado para ser fácilmente intercambiado con los baños de agua Stuart y los baños de agua con agitación
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de agua con agitación
Admite 72 tubos de cultivo de 16 mm
Material Acero inoxidable