Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de balanceo Stuart™ SSL4
Código de producto. 10637815
Change view
Click to view available options
Modelo:
SSL4
SSM4
Capacidad portante (métrico):
3 kg
10 kg
Dimensiones interiores (F x An x Al):
300 x 240 x 150 mm
420 x 360 x 160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad portante (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) unitSize
10637815 SSM4 3 kg 300 x 240 x 150 mm cada uno
10470655 SSL4 10 kg 420 x 360 x 160 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10637815 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5190030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Crea un movimiento de onda en el interior de recipientes, como matraces de cultivo y placas de Petri. Los balancines Bibby Scientific™ se suministran con una base antideslizante que sostiene los recipientes con base plana de forma segura durante la mezcla.
La acción de balancín crea un movimiento de onda dentro de recipientes como matraces de cultivos y placas de Petri. La selección digital de velocidad y tiempo facilita la obtención de condiciones exactas y reproducibles. Ambos parámetros se controlan a través de un mando codificador fácil de usar y se muestran en la brillante pantalla LED. Los balancines se suministran con una base antideslizante que sostiene los recipientes con base plana de manera segura durante la mezcla. Permite la instalación en segundos de un sistema de niveles opcional, sin necesidad de herramientas, lo que triplica el espacio disponible para muestras. Cada nivel se mantiene fijo mediante imanes.
  • Diseño compacto.
  • Control digital de velocidad y temporizador integrado.
  • Sistema de niveles opcional disponible para aumentar la capacidad.
  • Movimiento giratorio 3D, ideal para la agitación con baja formación de espuma, extracciones de ADN y procedimientos de coloración y decoloración.
  • El ángulo de inclinación se puede mover a cualquier posición con la mano para optimizar la mezcla de recipientes.
  • La selección digital de velocidad y tiempo facilita la obtención de condiciones exactas y reproducibles.
  • Mando de control de codificador fácil de usar y pantalla LED brillante.
  • Se suministra con una base antideslizante que contiene recipientes con base plana de manera segura durante la mezcla.
  • Permite la instalación en segundos de un sistema de niveles opcional, sin necesidad de herramientas, que triplica el espacio disponible para muestras y se mantiene fijo de manera firme mediante imanes.
Especificaciones
Ángulo de balanceo
Capacidad portante (métrico) 3 kg
Intervalo de velocidad De 5 a 70 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Vataje 50 W
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 300 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 300 x 240 x 150 mm
Altura (métrico) 150 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 235 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 235 mm
Modelo SSM4
Rango de humedad Hasta el 80 %