Learn More
Cole-Parmer™ ST-200-MP Stuart Agitador magnético de tres posiciones
Descripción
- Imanes potentes para un fuerte acoplamiento magnético y capacidad de agitación.
- Acomode fácilmente un vaso de precipitados de 2 L en cada posición
- La placa superior de acero inoxidable no produce corrientes parásitas para garantizar una potente acción de agitación.
Tres unidades de posición controladas independientemente solo requieren una fuente de energía. Ejecute tres pruebas independientes al mismo tiempo o ejecute varias muestras en las mismas condiciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 100 a 1500 rpm |
| Posiciones de agitación. | 3 |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 150 W |
| Dimensiones (L x An) | 550 x 210 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 110 x 600 x 270 mm (Al x An x F) |
| Altura (imperial) | 4,3 in |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Longitud (imperial) | 23,6 in |
| Longitud (métrico) | 60 cm |
| Mostrar más |