Learn More
Cole-Parmer™ Agitador rotativo Stuart™
Código de producto. 11496548
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
20 rpm
De 2 a 40 rpm
Intervalo del temporizador:
De 1 a 999 min
Tipo de controlador:
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de velocidad Intervalo del temporizador Tipo de controlador unitSize
11496548 De 2 a 40 rpm De 1 a 999 min Digital cada uno
11476548 20 rpm - - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496548 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor SB3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilizados en incubadoras de hasta 40 °C y en salas frías de hasta 4 °C. Los discos de rotor Stuart™ proporcionan una mezcla suave pero efectiva. Ideales para mantener muestras biológicas en suspensión o airear cultivos y para aplicaciones generales de mezclado.
Los agitadores rotativos SB (unidades base) ofrecen una mezcla suave pero efectiva, ideal para mantener muestras biológicas en suspensión o airear cultivos y para aplicaciones generales de mezclado.
  • Los rotadores se pueden utilizar en incubadoras de hasta 40  C y en salas frías de hasta 4  C.
  • El ángulo de rotación es completamente ajustable, con una escala para medir y reproducir el ángulo de mezcla, de horizontal para mezcla mínima a vertical para mezcla completa de extremo a extremo.
  • Una bandeja incorporada atrapa cualquier derrame de los tubos de rotación.
  • Hay disponible por separado una amplia variedad de soportes para tubos.
Información de órdenes
Solo unidades base; los soportes para tubos están disponibles por separado: 11406558, 12027144, 11416558
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 2 a 40 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 270 mm
Altura (métrico) 240 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Tipo de controlador Digital
Para utilizar con (equipo) Para su uso con soportes de tubos 11416558, 11406558, 12027144
Intervalo del temporizador De 1 a 999 min