Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de placas calefactoras premium digital (ultravioleta) Stuart™, temperatura ambiente hasta 325 °C, aluminio
Código de producto. 16321806
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
16321806 Aluminio cada uno
1 options
Código de producto. 16321806 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0480677
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Intervalo de agitación: De 50 a 2000 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 6 x 6 pulg.
  • El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
  • El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
  • Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tensión 230 V
Descripción Ultravioleta
Incluye (2) barras de agitación con revestimiento de PTFE de 25 mm, sonda de temperatura recubierta de PTFE y cable de alimentación con enchufe
Material del cuerpo Metal con revestimiento de polvo ultravioleta
Requisitos eléctricos 230 V CA, 50/60 Hz
Tipo de controlador Digital
Longitud (imperial) 11,813 in
Tamaño 6 x 6 in
Altura (métrico) 9,3 cm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 325 °C
Altura (imperial) 3 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 18 cm
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 7 in
Vataje 700 W
Tipo Agitador
Forma Cuadrada
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 50 a 2000 rpm