Learn More
Cole-Parmer™ Agitador orbital Stuart™
Código de producto. 10759145
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
SSL1
SSM1
Capacidad portante (métrico):
3 kg
10 kg
Fondo (métrico):
300 mm
420 mm
Altura (métrico):
140 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad portante (métrico) Fondo (métrico) Altura (métrico) unitSize
10759145 SSL1 10 kg 420 mm 270 mm cada uno
10309644 SSM1 3 kg 300 mm 140 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10759145 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5190022
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proporciona un movimiento circular suave y uniforme, con una órbita de 16 mm. El agitador orbital Stuart™ se suministra con una base antideslizante que puede contener hasta cuatro placas multipocillos o tarjetas de diagnóstico.
Modelo SSM1: El compacto SSM1 ofrece un movimiento circular suave y uniforme, con una órbita de 16 mm. Se suministra con una base antideslizante que puede contener hasta cuatro placas multipocillos o tarjetas de diagnóstico. La acción de agitación es ideal para muestras de 0,5 a 5 ml contenidas en placas multipocillos, platos y placas de Petri. El agitador se puede utilizar en incubadores y cámaras ambientales (hasta 40 °C y 80 % de humedad). Como alternativa, hay disponible un sistema de soporte que admite una gran variedad de recipientes, como matraces, frascos o vasos de precipitado, a través de cuatro barras de sujeción de caucho. Convierte el SSM1 en un miniagitador orbital muy eficaz y admite hasta 4 matraces o Erlenmeyer de 250 ml, 2 de 500 ml o 1 de 1000 ml. Estos recipientes más grandes se sostienen entre las barras de caucho. El flexible sistema de soporte ofrece la ventaja de poder usar diferentes combinaciones de recipientes, lo que proporciona máxima versatilidad. La velocidad es variable, entre 30 y 300 rpm. Una vez establecida en la pantalla digital, la velocidad de agitación se mantiene eficazmente, incluso durante largos periodos de tiempo. Los tiempos de agitación se pueden configurar para una ejecución de entre 1 y 999 minutos en el temporizador digital integrado, o se puede configurar la unidad para un funcionamiento continuo.
Modelo SSL1: El modelo SSL1 tiene todas las características del SSM1 en una unidad de mayor tamaño. El SSL1 también se suministra junto con un sistema de soporte, en lugar de una base antideslizante, para sostener de forma más cómoda los matraces. La plataforma de tipo cuna tiene cuatro barras de sujeción horizontales acolchadas de caucho con asas de liberación rápida. Se pueden ajustar fácilmente tanto en vertical como en horizontal para sostener recipientes de la mayoría de tamaños y tipos, incluidos matraces, frascos y vasos de precipitado (por ejemplo, admiten 12 matraces o Erlenmeyer de 250 ml, 9 de 500 ml, 6 de 1000 ml o 2 de 2000 ml). La principal ventaja de este sistema de soporte es que admite diferentes tamaños de recipientes, un requisito habitual si diferentes personas del laboratorio utilizan simultáneamente los agitadores.
  • Agitador orbital suave
  • La órbita de 16 mm es idónea para muestras de mayor tamaño, tales como placas multipocillo.
  • Temporizador digital incorporado
  • Control de velocidad variable hasta 300 rpm.
  • Se suministra con una base antideslizante para placas multipocillos, etc.
  • El sistema de soporte para matraces y frascos se puede ajustar fácilmente tanto en vertical como en horizontal para sostener recipientes de la mayoría de tamaños y tipos, incluidos matraces, frascos y vasos de precipitado (por ejemplo, admiten 12 matraces o frascos Erlenmeyer de 250 ml, 9 de 500 ml, 6 de 1000 ml o 2 de 2000 ml).
Especificaciones
Órbita 16 mm
Capacidad portante (métrico) 10 kg
Intervalo de velocidad De 30 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 50 W
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Admite Frascos grandes
Tipo de producto Agitador orbital
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 420 mm
Altura (métrico) 270 mm
Anchura (métrico) 360 mm
Peso (métrico) 11 kg
Modelo SSL1