Learn More
Cole-Parmer™ Lupa Stuart™
Código de producto. 11446508
Cambiar vista
Click to view available options
Aumento:
1.7x
3X
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Aumento Tamaño de la unidad
11446508 1.7x cada uno
12088183 3X cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446508 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1421260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.54€
    109.50€ / paquete de 1
    Ahorro 49.04€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Utilice esta lupa con los contadores de colonias Stuart™ SC6.
Utilice esta lupa con los contadores de colonias Stuart™ SC6.
  • Lupa de 1,7x para recuento de colonias SC6
  • Recuento sensible a la presión
  • Instalación de recuento medio
  • Iluminación LED blanca brillante de bajo consumo
  • Con protección antimicrobiana BioCote™
  • Confirmación de recuento sonora
  • Elección de fondo claro u oscuro
  • Conectividad con impresora u ordenador
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) El recuento de colonias Stuart SCPPLUS
Incluye Con protección antimicrobiana BioCote
Cantidad 1 unidad
Aumento 1.7x
Tipo de producto Lente, aumento