Learn More
Cole-Parmer™ Agitador lineal Stuart™
Código de producto. 10185224
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 25 a 250 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
10185224 De 25 a 250 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10185224 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5190064
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mecanismo de agitación potente pero silencioso diseñado para un uso continuo sin problemas. El agitador lineal Stuart™ incluye una plataforma de soporte que se puede ajustar tanto vertical como horizontalmente para sujetar la mayoría de tamaños y tipos de recipientes, incluidos matraces, frascos y vasos de precipitados.
Mecanismo de agitación potente pero silencioso diseñado para un uso continuo sin problemas. La plataforma de soporte tiene cuatro barras de sujeción horizontales acolchadas con caucho con asas de liberación rápida que se pueden ajustar tanto vertical como horizontalmente para sujetar la mayoría de tamaños y tipos de recipientes, incluidos matraces, frascos y vasos de precipitados.
  • Acción de agitación de vaivén lineal
  • Selección digital de velocidad hasta 250 rpm con arranque suave
  • Temporizador digital incorporado
  • Mecanismo motriz fiable y silencioso
  • Sistema de soporte totalmente ajustable
  • Admite recipientes de distintos tamaños.
Especificaciones
Órbita 20 mm
Capacidad portante (métrico) 10 kg
Intervalo de velocidad De 25 a 250 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 420 mm
Altura (métrico) 270 mm
Longitud (métrico) 335 mm
Anchura (métrico) 360 mm
Tipo de controlador Microprocesador
Rango de humedad 80 %
Intervalo del temporizador Digital, de 1 a 999 min.