Learn More
Cole-Parmer™ Serie INC-200 Stuart™ Incubadora de microplacas
Código de producto. 11416618
Change view
Click to view available options
Admite:
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11416618 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 11416618 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3906515
La serie INC-200 Stuart™ Incubadora de microplacas diseñada específicamente para su uso con microplacas y placas de Petri.
  • La circulación del flujo de aire laminar combinada con el control por microprocesador da como resultado una excelente uniformidad de temperatura.
  • La bandeja de agua incorporada evita que las muestras se sequen.
  • Puerta basculante para fácil acceso a la cámara.
  • Las incubadoras de microplacas utilizan circulación de aire forzado para soplar aire precalentado a través de los estantes para una excelente distribución de la temperatura.
  • Configure y visualice rápidamente la temperatura en la brillante pantalla LED.
  • La función de seguridad incorporada protege la unidad contra el sobrecalentamiento.
  • Acceda fácilmente al interior con la puerta de acrílico que se abre hacia arriba.
  • La cámara de acero inoxidable es fácil de limpiar y contiene cuatro estantes, cada uno con capacidad para 6 platos (o 12 apilados en dos capas).
  • Los estantes se deslizan hacia afuera para facilitar la carga.
  • Evite que las muestras se sequen agregando agua a la bandeja de goteo de acero inoxidable para aumentar la humedad dentro de la cámara.
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 280 W
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) 8°C a 80°C
Vataje 280 W
Admite 20 L
Tipo de producto Incubador de microplacas
Intervalo de temperatura (imperial) 46,4 °F a 176 °F
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (imperial) 15 in
Fondo (métrico) 380 mm
Altura (imperial) 17,1 in
Altura (métrico) 435 mm
Anchura (imperial) 15 in
Anchura (métrico) 380 mm
Pantalla Digital