Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora Stuart™, ambiente a 450 °C, cerámica de vidrio
Código de producto. 11476508
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica de vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
11476508 Cerámica de vidrio cada uno
1 options
Código de producto. 11476508
Marca: Cole-Parmer™ 0480007
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forma: Cuadrada; Tamaño: 11,8 x 11,8 pulg
Incluye una parte superior de cerámica de vidrio con una resistencia química excelente. La superficie es fácil de limpiar, con ajustes de temperatura de placa elevados para un calentamiento más rápido. Posee un accesorio integral para una varilla de retorta y la parte inferior tiene una forma que permite, si es necesario, deslizar una base para retorta debajo de la unidad, por lo que se ahorra más espacio en la mesa de trabajo.
  • Placa superior de cerámica resistente a productos químicos
  • Indicador parpadeante de superficie caliente, fuente de alimentación independiente
  • Control de temperatura preciso con una escala de ajuste de LED
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Clasificación IP 32
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica de vidrio
Tipo de controlador Manilla
Tamaño 11,8 x 11,8 pulg
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 450 °C
Fondo (métrico) 365 mm
Altura (métrico) 105 mm
Peso (métrico) 6 kg
Anchura (métrico) 300 mm
Vataje 1200 W
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 2250 W
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo CB300
Tamaño máx. del recipiente 10 l
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente