Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora Stuart™, ambiente a 300 °C, siluminio.
Código de producto. 11496508
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
Analógico
Altura (métrico):
105 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de controlador Altura (métrico) unitSize
11496508 Analógico 105 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11496508
Marca: Cole-Parmer™ 0480107
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forma: Cuadrada; Tamaño: 11,8 x 11,8 pulg
  • Placa de aleación duradera.
  • Calentamiento uniforme y constante.
  • Temperatura controlada con un dial fácil de usar.
  • Equipado con un testigo HOT para temperaturas superiores a 50 °C.
Especificaciones
Material de la placa superior Siluminio.
Tipo de controlador Analógico
Tamaño 11,8 x 11,8 pulg
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 300 °C
Fondo (métrico) 365 mm
Altura (métrico) 105 mm
Peso (métrico) 6 kg
Anchura (métrico) 300 mm
Vataje 600 W
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 600 W
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo SB300
Tamaño máx. del recipiente 10 l
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente