Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora Stuart™, ambiente a 300 °C, siluminio.
Código de producto. 11446518
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
Analógico
Altura (métrico):
130 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de controlador Altura (métrico) unitSize
11446518 Analógico 130 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11446518
Marca: Cole-Parmer™ 0480013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forma: Rectángulo; tamaño: 11,8 x 19,7 pulg.
Forma: Rectángulo; Tamaño: 11,8 x 19,7 pulg.
  • Placa de aleación duradera.
  • Calentamiento uniforme y constante.
  • Temperatura controlada con un dial fácil de usar.
  • Equipado con un testigo HOT para temperaturas superiores a 50 °C.
Especificaciones
Material de la placa superior Siluminio.
Tipo de controlador Analógico
Tamaño 11,8 x 19,7 pulg.
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 300 °C
Fondo (métrico) 360 mm
Altura (métrico) 130 mm
Peso (métrico) 12 kg
Anchura (métrico) 520 mm
Vataje 1500 W
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 1500 W
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo SB500
Forma Rectángulo
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente
Pantalla Analógico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,35 mm (11,8 pulg.) x 12,7 mm (19,7 pulg.)