Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora Stuart™, 50 °C a 300°C, metal.
Código de producto. 12048323
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
metálica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
12048323 metálica cada uno
1 options
Código de producto. 12048323 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0480527
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Forma: Cuadrada; Tamaño: 11,8 x 11,8 pulg
  • Ajuste digital y control de la temperatura de la placa.
  • Control preciso de la temperatura por microprocesador.
  • Controles fáciles de usar.
  • La placa superior de metal proporciona una temperatura homogénea y condiciones de calentamiento uniformes.
  • Placa calefactora con control por microprocesador para un control preciso de la temperatura de la placa.
  • Gran capacidad para alojar múltiples vasos o portaobjetos de microscopio.
Especificaciones
Material de la placa superior metálica
Tipo de controlador Microprocesador
Tamaño 11,8 x 11,8 pulg
Temperatura (métrico) De 50 °C a 300 °C
Fondo (métrico) 365 mm
Altura (métrico) 105 mm
Peso (métrico) 6 kg
Anchura (métrico) 320 mm
Vataje 600 W
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 600 W
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo SD300
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente