Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora Stuart™, 50 °C a 300°C, metal.
Código de producto. 11426518
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
metálica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
11426518 metálica cada uno
1 options
Código de producto. 11426518
Marca: Cole-Parmer™ SD500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forma: Rectángulo; tamaño: 11,8 x 19,7 pulg.
  • Ajuste digital y control de la temperatura de la placa.
  • Control preciso de la temperatura por microprocesador.
  • Controles fáciles de usar.
  • La placa superior de aluminio proporciona una temperatura de la placa muy uniforme y unas condiciones de calentamiento uniformes.
  • Placa calefactora con control por microprocesador para un control preciso de la temperatura de la placa.
  • Gran capacidad para alojar múltiples vasos o portaobjetos de microscopio.
Especificaciones
Material de la placa superior metálica
Tipo de controlador Microprocesador
Tamaño 11,8 x 19,7 pulg.
Temperatura (métrico) De 50 °C a 300 °C
Fondo (métrico) 360 mm
Altura (métrico) 130 mm
Peso (métrico) 12 kg
Anchura (métrico) 520 mm
Vataje 1500 W
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 1500 W
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo SD500
Forma Rectángulo
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente