Learn More
Cole-Parmer™ Manta térmica modelo HM250C Stuart™
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Fondo (métrico) | 175 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 175 x 175 x 150 mm |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Tensión | 230 V |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 200 W |
| Modelo | HM250C |
| Material | Aluminio |
| Forma | Redondo |
| Vataje | 200 W |
| Show More |