Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™
Descripción
- Para su uso con termobloques Stuart
- Fabricado con aluminio anodizado
- El orificio independiente acepta un termómetro si se desea
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Canales de cubetas/pipeta |
| Material | Aluminio anodizado |
| Tipo | Bloque |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 95 x 75 x 50 mm |