Learn More
Cole-Parmer™ Kit de bloque de calentamiento Stuart™
Descripción
- La forma más segura de calentar matraces de fondo redondo
- Sistema modular flexible para una amplia gama de tamaños hasta 500 ml
- El diseño de pocillos bajos es perfecto para matraces de cuello múltiple
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Placa caliente o placa caliente de agitación |
| Material | Aluminio anodizado |
| No. of Places | 3 |
| Tipo | Bloque calefactor |
| Incluye | Base con 3 insertos de 250 ml |
| Tamaño | 3 x 250 mL |