Learn More
Cole-Parmer™ Insertos de termobloque Stuart™
Descripción
- Para usar con la SHB1000BASE Stuart™ y la placa calefactora Stuart™ Undergrad
- Termobloque de accesorio para matraces de fondo redondo de 100 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Gama de agitadores con placa calefactora Stuart Undergrad |
| Tipo | Bloque |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | Base grande |