Learn More
Cole-Parmer™ Serie WS-100 Stuart™ Agua quieta
Description
- Dos termostatos independientes evitan el sobrecalentamiento.
- Cuenta con un soporte de metal resistente para montaje en pared o banco.
- Funciona directamente con agua del grifo.
- Este alambique de agua básico y económico es perfecto para destilaciones generales de laboratorio y educativas.
- La caldera y el condensador de vidrio de borosilicato proporcionan un destilado de máxima pureza.
- El diseño único del condensador garantiza que las gotas de agua destilada permanezcan en contacto con el serpentín de enfriamiento durante un período prolongado para lograr la máxima transferencia de energía y agua destilada fría inmediata.
- Condensador con conexiones de rosca y conector de plástico de 3/8 in Los accesorios de púas para mangueras con identificación permiten un cambio de tubos rápido y seguro sin preocuparse por romper la cristalería.
- Descalcifique fácilmente sin desmontar la cristalería utilizando el embudo de adición de ácido incorporado y el drenaje de aguas residuales.
- Calentador de metal cromado de larga duración protegido por termostatos de seguridad gemelos.
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Destilador de agua Merit |
| Intervalo del caudal de salida | 4 L |
| Requisitos eléctricos | 220/240 V, 50/60 Hz, 3 kW |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fase | 1 |
| Tensión | 240 V |
| Inlet Water Temperature (Metric) | 25°C a 35°C |
| Modelo | W4000 |
| Fondo (imperial) | 5,9 in |
| Fondo (métrico) | 150 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?