Learn More
Cole-Parmer™ Serie WS-100 Stuart™ Agua quieta
Código de producto. 12068990
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220 V
240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
12068990 220 V cada uno
13145990 240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12068990 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9929506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2405.00€
    1450.54€ / paquete de 1
    Ahorro 954.46€
    39% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Ahorre dinero manteniendo un alto rendimiento con esta Serie WS-100 Stuart Agua quieta.
  • Dos termostatos independientes evitan el sobrecalentamiento.
  • Cuenta con un soporte de metal resistente para montaje en pared o banco.
  • Funciona directamente con agua del grifo.
  • Este alambique de agua básico y económico es perfecto para destilaciones generales de laboratorio y educativas.
  • La caldera y el condensador de vidrio de borosilicato proporcionan un destilado de máxima pureza.
  • El diseño único del condensador garantiza que las gotas de agua destilada permanezcan en contacto con el serpentín de enfriamiento durante un período prolongado para lograr la máxima transferencia de energía y agua destilada fría inmediata.
  • Condensador con conexiones de rosca y conector de plástico de 3/8 in Los accesorios de púas para mangueras con identificación permiten un cambio de tubos rápido y seguro sin preocuparse por romper la cristalería.
  • Descalcifique fácilmente sin desmontar la cristalería utilizando el embudo de adición de ácido incorporado y el drenaje de aguas residuales.
  • Calentador de metal cromado de larga duración protegido por termostatos de seguridad gemelos.
Especificaciones
Tipo de producto Destilador de agua Merit
Intervalo del caudal de salida 4 L
Requisitos eléctricos 220/240 V, 50/60 Hz, 3 kW
Frecuencia 50/60 Hz
Fase 1
Tensión 220 V
Inlet Water Temperature (Metric) 25°C a 35°C
Modelo W4000/EURO
Fondo (imperial) 5,9 in
Fondo (métrico) 150 mm
Altura (imperial) 17,7 in
Altura (métrico) 450 mm
Anchura (imperial) 19,7 in
Anchura (métrico) 500 mm