Learn More
Cole-Parmer™ Accesorio para incubadora de hibridación serie HI-200, tubo
Código de producto. 12093765
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
205 mm
Tipo de tapón:
No incluida
Tapones de rosca
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tipo de tapón Tamaño de la unidad
12093765 200 mm No incluida cada uno
12142080 205 mm Tapones de rosca paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12093765 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3945510
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Este tubo incubador de hibridación de vidrio de la serie HI-200 presenta un volumen de sonda bajo, incluso con tubos de vidrio grandes. La rotación y el diseño garantizan que se puedan utilizar y recuperar volúmenes tan bajos como 5 ml.
  • Se pueden acomodar tubos y otros accesorios al mismo tiempo para usos múltiples.
  • Tubos ranurados únicos; con velocidad de rotación del tubo de 0 a 20 rpm, controlable para adaptarse a su aplicación.
  • Seguro contra radiactividad; el diseño de carcasa protectora y tubo antigoteo minimiza el riesgo para el usuario.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato grueso y duradero.
  • Fácil de verter: antigoteo, seguro y práctico.
  • Anillo de sellado: las tapas de los extremos selladas con junta tórica garantizan que no haya fugas.
  • Rosca de escape en tapón de rosca: fácil apertura sin problemas de vacío.
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Longitud (imperial) 7,9 in
Envase 1 unidad
Tipo de tapón No incluida
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de hibridación